Fortfahren mit
SML0937
Darunavir
≥98% (HPLC), HIV protease inhibitor, powder
Synonym(e):
TMC-114, UIC-94017, [(1R,5S,6R)-2,8-dioxabicyclo[3.3.0]oct-6-yl] N-[(2S,3R)-4- [(4-aminophenyl)sulfonyl- (2-methylpropyl)amino]-3-hydroxy-1-phenyl- butan-2-yl]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 506,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H37N3O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
547.66
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Darunavir, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1([C@@H](OC(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@@H](CN(S(C3=CC=C(N)C=C3)(=O)=O)CC(C)C)O)=O)CO4)[C@]4([H])OCC1
InChI
1S/C27H37N3O7S/c1-18(2)15-30(38(33,34)21-10-8-20(28)9-11-21)16-24(31)23(14-19-6-4-3-5-7-19)29-27(32)37-25-17-36-26-22(25)12-13-35-26/h3-11,18,22-26,31H,12-17,28H2,1-2H3,(H,29,32)/t22-,23-,24+,25-,26+/m0/s1
InChI key
CJBJHOAVZSMMDJ-HEXNFIEUSA-N
Biochem/physiol Actions
Darunavir is a HIV protease inhibitor; antiretroviral.
Darunavir is a second-generation antiviral HIV protease inhibitor with broad spectrum activity.
Darunavir has been sanctioned by the food and drug administration (FDA) as the first treatment of drug-resistant human immunodeficiency virus (HIV).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML12221370101BP1210
USP
USP
1370101
Lopinavir
vibrant-m
BP1210
Ritonavir
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
water: practically insoluble, isopropanol: soluble, chloroform: soluble, methylene chloride: freely soluble, methanol: freely soluble
solubility
methanol: soluble, isopropanol: soluble
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
protect from light
storage condition
dry at room temperature
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)