Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17F2N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.34
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352203
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1CCNCC1)C2=NNC=C2NC(C3=CC(F)=CC(F)=C3)=O
Biochem/physiol Actions
Potent cyclin-dependent kinase-like 5 (CDKL5) and glycogen synthase kinase-3 (GSK3⍺/β) inhibitor with good kinome-wide selectivity.
SGC-CDKL5/GSK3-1 is a potent cyclin-dependent kinase-like 5 and glycogen synthase kinase-3 inhibitor (CDKL5/GSK3⍺/GSK3β IC50 = 6.5/4/9 nM by cell-free enzymatic assay, 3.5/10/35 nM by cellular NanoBRET) with good kinome-wide selectivity. SGC-CDKL5/GSK3-1 protects iPSC-derived motor neurons from ER stress-induced death.
SGC-CDKL5/GSK3-1 is a potent cyclin-dependent kinase-like 5 and glycogen synthase kinase-3 inhibitor (CDKL5/GSK3⍺/GSK3β IC50 = 6.5/4/9 nM by cell-free enzymatic assay, 3.5/10/35 nM by cellular NanoBRET) with good kinome-wide selectivity. SGC-CDKL5/GSK3-1 protects iPSC-derived motor neurons from ER stress-induced death.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?