Größe auswählen
€ 447,00
€ 447,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
1 of 4
Dieser Artikel | SRP0556 | SRP0563 | SRP0671 |
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| mol wt 45.8 kDa | mol wt 44 kDa | mol wt 40 kDa | mol wt 51.8 kDa |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Gene Information human ... CD27(939) | Gene Information human ... TNFRSF9(3604) | Gene Information human ... CD47(961) | Gene Information mouse ... CD274(60533) |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?