Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 436,00 |
Über diesen Artikel
€ 436,00
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
≤2.0 ng/mL ED50
mol wt
18.4 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KITLG(4254)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture | description SCF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture | description The Stem Cell Factor (SCF) Protein, Recombinant mouse, is a hematopoietic growth factor that exerts its activity at the early stages of hematopoiesis. | description The Stem cell factor also known as ckit ligand, mast cell growth factor & steel factor (SLF), is a widely expressed 28-40kDa type I transmembrane glycoprotein. Recombinant animal free human SCF is manufactured using all non-animal reagents. |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| biological source human | biological source human | biological source mouse | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SCF human
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-19-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?