Fortfahren mit
T9375
Thymidin-5′-diphosphat Natriumsalz
≥96% (HPLC), synthetic (organic), powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 329,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 542,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2O11P2 · xNa+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.19 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥96% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Storage temp.:
−20°C
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Thymidin-5′-diphosphat Natriumsalz, ≥96% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H16N2O11P2.3Na/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(22-8)4-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-,7+,8+;;;/m0.../s1
InChI key
HBYPEEZBYHQLDM-SPSULGLQSA-K
Application
Thymidin-5′-diphosphat-Natriumsalz wurde als Substrat verwendet, um die Wirksamkeit einer Online-Methode zur direkten Überwachung der Phosphorylierung von Nukleosid-Monophosphat und Nukleotid-Diphosphat zu untersuchen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7004T4510T0251
description
≥96% (HPLC)
description
≥99%
description
≥98% (HPLC)
description
≥96%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96%
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL to clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)