Analyse der Zellgesundheit
Reagenzien, Kits und Werkzeuge zur Analyse der Zellgesundheit messen allgemeine und spezifische Indikatoren für die Vitalität von Zellkulturen. Viabilitätsassays können als allgemeines Maß für die Zellgesundheit oder zur Bewertung der Auswirkungen einer Behandlung zusammen mit Zytotoxizitätstests verwendet werden. Proliferationstests verwenden häufig die DNA-Synthese und die Zellteilung als Maß für die Stoffwechselaktivität von Zellen als Ergebnis von Bedingungen oder Behandlungen. Zytotoxizitätskits können Bioreduktionswerte zur Bewertung der Stoffwechselaktivität verwenden.
Die Kontamination von Kulturen ist eines der häufigsten Hindernisse für eine effiziente, zuverlässige Zellkultur. Obwohl einige Verunreinigungen durch eine gewissenhafte mikroskopische Inspektion der Kulturen erkannt werden können, entziehen sich Verunreinigungen wie Mykoplasmen den visuellen Nachweisverfahren. Die Kulturen sollten daher routinemäßig mit Kits und Reagenzien untersucht werden, die mikrobielle Verunreinigungen zuverlässig nachweisen. Reagenzien, die Kontaminationen minimieren und eliminieren, wenn sie auftreten, sind im Kulturraum unverzichtbar und ergänzen die sterile Technik und die gute Praxis im Kulturraum.
Produkte
Zelllebensfähigkeit und Proliferationsassays
Assays zur Messung der Zellproliferation und Lebensfähigkeit werden verwendet, um die Reaktion und den Gesundheitszustand von Zellen in Kultur nach Behandlung mit verschiedenen Stimuli zu überwachen. Die Wahl der geeigneten Assay-Methode hängt von der Anzahl und der Art der zu untersuchenden Zellen sowie von dem erwarteten Ergebnis ab. Zellproliferationstests können die Anzahl der Zellen im Zeitverlauf, die Anzahl der Zellteilungen, die Stoffwechselaktivität oder die DNA-Synthese überwachen. Die Zellzählung unter Verwendung von Lebensfähigkeitsfarbstoffen wie Trypanblau oder Calcein-AM kann sowohl die Proliferationsrate als auch den Prozentsatz lebensfähiger Zellen liefern. 5(6)-Carboxyfluorescein-Diacetat-N-succinimidyl-Ester (CFSE) (21888, SCT110) ist ein beliebtes Mittel zur Messung der Anzahl der Zellteilungen, die eine Population durchlaufen hat. Beim Eintritt in die Zelle wird CFSE durch intrazelluläre Esterasen gespalten, um die fluoreszierende Verbindung zu bilden, und die Succinimidylestergruppe reagiert kovalent mit primären Aminen auf intrazellulären Proteinen. Bei jeder Teilung halbiert sich die Fluoreszenzintensität jeder Tochterzelle, so dass die Anzahl der Zellteilungen mit Hilfe der Durchflusszytometrie einfach festgestellt werden kann.
Metabolisierung von MTT zu einem Formazan-Salz durch lebensfähige Zellen, dargestellt in einer 96-Well-Platte
Unsere umfassenden Hilfsmittel und Lösungen zur Messung der Lebensfähigkeit und Vermehrung von Zellen verwenden verschiedene Methoden, darunter:
- DNA-Synthese-Proliferations-Assays
- Metabolische Proliferations-Assays
- Lumineszenz-Zellviabilität-Assays
- Proliferationstests mit Fluoreszenzfarbstoffen
- Dreifachfärbung von lebenden/toten/gesamten Zellen für 3D-Kulturen
- Trypanblau-Farbstoffausschluß-Viabilitätszählung
Zytotoxizitätsassays
Assays, die die Stoffwechselaktivität messen, eignen sich für die Analyse von Proliferation, Lebensfähigkeit und Zytotoxizität. Die Reduktion von Tetrazoliumsalzen wie MTT und XTT zu farbigen Formazanverbindungen oder die Bioreduktion von Resazurin (R7017, TOX8) findet nur in metabolisch aktiven Zellen statt. Aktiv proliferierende Zellen erhöhen ihre Stoffwechselaktivität, während gestörte Zellen, wie z.B. solche, die Toxinen ausgesetzt sind, eine verringerte Aktivität aufweisen.
Apoptose-Assays
Der Zelltod ist für viele normale physiologische Funktionen sowohl im Verlauf der Entwicklung als auch der Homöostase notwendig. Die Fähigkeit von Tumorzellen, sich dem programmierten Zelltod, auch Apoptose genannt, zu entziehen, ist ein Markenzeichen der meisten Krebsarten. Eine Vielzahl von zellulären Proteinen, darunter Zelloberflächenrezeptoren, Adaptoren, Proteasen und mitochondriale Komponenten, regulieren das feine Gleichgewicht zwischen Zellüberleben und Zelltod durch Apoptose. Eine durchdachte Auswahl von Assays kann dazu beitragen, nicht nur die Auswirkungen von Zellkulturbedingungen und Behandlungen auf die Zellgesundheit zu analysieren, sondern auch die Mechanismen, durch die sie die Zellgesundheit beeinflussen. Wir bieten eine vollständige Palette von Assay-Produkten für die frühe, mittlere und späte Apoptose-Detektion.
Erkennung und Beseitigung von Zellkontaminationen
Die Aufrechterhaltung von kontaminationsfreien Zellkulturen ist für die zellbasierte Forschung von grundlegender Bedeutung. Eines der häufigsten Probleme bei Zellkulturen ist die Kontamination mit Mykoplasmen, einer Bakteriengattung, deren Morphologie sich durch eine Größe im Submikronbereich und das Fehlen einer Zellwand auszeichnet, so dass diese Bakterien mikroskopisch nur schwer oder gar nicht zu erkennen sind und gegen viele Antibiotika resistent sind. Obwohl Mykoplasmen in der Regel nicht zum Zelltod führen, sind sie für eine Vielzahl von Auswirkungen auf kultivierte Zellen verantwortlich, darunter ein gestörter Stoffwechsel, eine verringerte Proliferation und Chromosomenaberrationen. Kurz gesagt, eine Kontamination mit Mykoplasmen beeinträchtigt die Aussagekraft der betroffenen Zelllinien für die Bereitstellung aussagekräftiger Daten für die biowissenschaftliche Forschung.
Unsere Werkzeuge für Mykoplasmennachweis und -eliminierung enthalten:
- LookOut® Mycoplasma PCR Detection Kit und andere PCR- und qPCR-Kits für den zuverlässigen, empfindlichen Nachweis von Mycoplasmen in Zellkulturen
- Tryptose-Phosphat-Bouillon und andere Reagenzien für den Nachweis von Mycoplasmen durch Kultur
- DNA-Färbemittel für den Nachweis von Mykoplasmen mittels fluoreszierender DNA-Färbemethode
- LookOut® Mycoplasma Erase Spray und Reagenzien für die Mykoplasmen-Dekontamination
Verwandte Ressourcen
- Assays zur Zellviabilität und -proliferation
Zellbasierte Assays für Zellproliferation (BrdU, MTT, WST1), Zelllebensfähigkeit und Zytotoxizitätsexperimente für Anwendungen in der Krebs-, Neurowissenschaft und Stammzellforschung.
- Assays zur Zellviabilität und -proliferation
Zellbasierte Assays für Zellproliferation (BrdU, MTT, WST1), Zelllebensfähigkeit und Zytotoxizitätsexperimente für Anwendungen in der Krebs-, Neurowissenschaft und Stammzellforschung.
- Apoptosis Assays
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
- Mycoplasma Detection, Prevention, and Elimination in Cell Culture
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
- Angiogenesis Assays
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.
- Autophagy Assays
Cell based autophagy assays including live cell LC3 GFP/RFP lentiviral biosensors, kits for autophagy detection and autophagy activators and inhibitors.
- MTT-Assayprotokoll für Zellviabilität und Zellproliferation
MTT-Assayprotokoll für die Messung von Zellviabilität, Zellproliferation und Zytotoxizität. Anwendungshinweise für die MTT Reagenzvorbereitung und Beispiele für Anwendungen.
- Apoptosis Assays
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
- Assays zur Zellviabilität und -proliferation
Zellbasierte Assays für Zellproliferation (BrdU, MTT, WST1), Zelllebensfähigkeit und Zytotoxizitätsexperimente für Anwendungen in der Krebs-, Neurowissenschaft und Stammzellforschung.