Merck
  • Comparison of counter-current chromatography and preparative high performance liquid chromatography applied to separating minor impurities in drug preparations.
Comparison of counter-current chromatography and preparative high performance liquid chromatography applied to separating minor impurities in drug preparations.
Journal of chromatography. A (2014-04-29)
Shucai Li, Wenwen Wang, Huan Tang, Kai Chen, Jianhong Yang, Linhong He, Haoyu Ye, Aihua Peng, Lijuan Chen
ZUSAMMENFASSUNG
Drug impurity profiling and identification are carried out along with the drug discovery process. Due to its inherent low concentration in drug products, the isolation and purification of impurities present a challenge to drug development processes. In our development of honokiol and quercetin as anticancer drug candidates, counter-current chromatography (CCC) and preparative HPLC were used for the impurity profiling and identification of honokiol and quercetin. Several performance parameters such as separation column volume, maximum sample loading, separation time, solvent consumption and sample throughput were investigated in order to compare the separation efficiency. We found that the sample loading capacity and therefore the throughput of preparative HPLC were not satisfactory, while CCC provided larger sample loading (especially for a sample with poor solubility), consumed less solvent and produced higher throughput than preparative HPLC. Six impurities of honokiol including one new compound were isolated in the present work.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Acetonitril, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for HPLC, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, HPLC Plus, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, HPLC Plus, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Quercetin, ≥95% (HPLC), solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, Laboratory Reagent, ≥99.6%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS spectrophotometric grade, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, Absolute - Acetone free
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Methylalkohol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, BioReagent, ≥99.93%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Methanol, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Methanol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, biotech. grade, ≥99.93%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, electronic grade, 99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, suitable for DNA synthesis, ≥99.9% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Acetonitril (unverdünnt), Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Acetonitril, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Honokiol, ≥98% (HPLC), powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, ReagentPlus®, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Lösungsmittelrückstände Klasse 2 - Acetonitril, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for NMR (reference standard)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Acetonitril, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.