Merck
Remobilisation of silver and silver sulphide nanoparticles in soils.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987) (2014-07-12)
Divina A Navarro, Jason K Kirby, Mike J McLaughlin, Lynne Waddington, Rai S Kookana
ZUSAMMENFASSUNG
Manufactured nanoparticles (NPs) present in consumer products could enter soils through re-use of biosolids. Among these NPs are those based on silver (Ag), which are found sulphidised (e.g. silver sulphide, Ag2S) in biosolids. Herein, our aim was to examine the release of retained Ag(0) and Ag2S NPs in soils and biosolids as facilitated by environmentally and agriculturally relevant ligands. Under natural soil conditions, exemplified by potassium nitrate and humic acid experiments, release of Ag retained in soil was limited. The highest total Ag release was facilitated by ligands that simulated root exudates (citrate) or fertilisers (thiosulphate). Released Ag was predominantly present in the colloidal phase (>3 kDa-< 0.45 μm); intact NPs only identified in Ag2S-NP extracts. For biosolids containing nanoparticulate-Ag-S, release was also enhanced by thiosulphate, though mostly as colloidal-Ag - not intact NPs. These results suggest that exposure to NPs as a result of its release from soils or biosolids will be low.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Zitronensäure, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, anhydrous, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zitronensäure, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zitronensäure, ≥99.5%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zitronensäure, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, conductive paste
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zitronensäure, anhydrous, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, powder, 2-3.5 μm, ≥99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, nanopowder, <100 nm particle size, contains PVP as dispersant, 99.5% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Citronensäure, wasserfrei, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zitronensäure, BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (T)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Zitronensäure, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zitronensäure, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, nanopowder, <150 nm particle size, 99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, flakes, 10 μm, ≥99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber-Nanodrähte, diam. × L 50 nm × 6 μm, 0.5% (isopropyl alcohol suspension)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 0.5 mm, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 0.5 mm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber-Nanodrähte, diam. × L 200  nm × 10 μm, 0.5% (isopropyl alcohol suspension)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 1.0 mm, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, powder, 5-8 μm, ≥99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silbersulfid, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, foil, thickness 0.1 mm, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, shot, 1-3 mm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, foil, thickness 0.25 mm, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber-Nanodrähte, diam. × L 100 nm × 6 μm, 0.5% (isopropyl alcohol suspension)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, granular, >250 μm, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 0.25 mm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, powder, <45 μm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, colloidal, 65-75% Ag basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, powder, <250 μm, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.