Merck
251275
Zitronensäure
ACS reagent grade, ≥99.5%, crystals
Synonym(e):
2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
5 G
€ 48,10
100 G
€ 51,50
500 G
€ 86,00
1 KG
€ 147,00
2.5 KG
€ 295,00
12 KG
€ 833,00
€ 48,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021801
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-069-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
782061
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Zitronensäure, ACS reagent, ≥99.5%
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
grade
ACS reagent
assay
≥99.5%
form
crystals
expl. lim.
8 %, 65 °F
impurities
Substances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test
ign. residue
≤0.02%
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.003%)
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
functional group
carboxylic acid
hydroxyl
storage temp.
room temp
Quality Level
Gene Information
human ... SRC(6714)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
791725C0759W230633
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
99%
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
mp
153-159 °C (lit.)
mp
153-159 °C (lit.)
mp
153-159 °C (lit.)
mp
153-159 °C (lit.)
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
crystals, granules or powder
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
-
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
expl. lim.
8 %, 65 °F
expl. lim.
8 %, 65 °F
expl. lim.
8 %, 65 °F
expl. lim.
8 %, 65 °F
Application
Zitronensäure wird zur Herstellung der folgenden Substanzen verwendet:
  • Phosphatcitratpuffer zur Verwendung in enzymgekoppelten Immunabsorptionsassays[1]
  • Citrat-stabilisiertes, wässriges Cer-Sol, das bei der Synthese von Ceroxid-Nanopartikeln eingesetzt wird[2]
  • Zitronensäure-Na2HPO4-gepufferte Stammlösung zur Verwendung beim Nachweis der Ureasewirkung in Fäkalien[3]
  • Gerinnungshemmende Citrat-Dextrose-Lösung A (ACD-A), die während der Isolierung von aus Blut gewonnenen Endothel-Progenitorzellen verwendet wird[4]
Des Weiteren wird Zitronensäure in den folgenden Anwendungsbereichen eingesetzt:
  • In einem neuartigen Prozess, der die Kontrolle der Partikelgröße während der Synthese von Palladium-Kuboktaedern ermöglicht.[5]
  • Zur Herstellung von aus Zitronensäure gewonnenen Kohlenstoff‐Nanopunkten (CND) anhand der Bottom-Up-Karbonisierungsmethode.[6]
  • Als Bikomponenten-Chelatbildner für die Synthese von Li4Ti5O12 (Lithiumtitanat-Oxid) mit einer neuartigen Sol-Gel-Methode.[7]
General description
Zitronensäure ist eine schwache organische Säure, die häufig zur pH-Einstellung, als Chelatbildner, als Puffermittel, zur Derivatisierung und als Ausgangsmaterial für die Synthese von Citratestern und anderen Verbindungen verwendet wird.[8]
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cerium fluoride nanoparticles protect cells against oxidative stress.
Shcherbakov AB, et al.
Materials Science & Engineering. C, Materials For Biological Applications, 50, 151-159 (2015)
Investigation of Size-Dependent Plasmonic and Catalytic Properties of Metallic Nanocrystals Enabled by Size Control with HCl Oxidative Etching.
Li B, et al.
Small, 8(11), 1710-1716 (2012)
Beyond bottom-up carbon nanodots: Citric-acid derived organic molecules.
Zhu S, et al.
Nano Today (2015)
Citric Acid
Lopez-Garcia, R
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2010)
Xiaorong Dai et al.
PloS one, 9(11), e110402-e110402 (2014-11-15)
Ammonia emission from animal production is a major environmental problem and has impacts on the animal health and working environment inside production houses. Ammonia is formed in manure by the enzymatic degradation of urinary urea and catalyzed by urease that
Protokolle
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Technical question: is this product sourced in the EU. Is it for RUO.
    1 answer
    1. Yes, this product is intended for research use only. The country of origin may vary lot to lot.
      Helpful?
  4. Do you have a recommendation for an expiry date after opening this reagent (storage in dry place at RT)?
    1 answer
    1. This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.