Merck
  • The role of maternal-specific H3K9me3 modification in establishing imprinted X-chromosome inactivation and embryogenesis in mice.
The role of maternal-specific H3K9me3 modification in establishing imprinted X-chromosome inactivation and embryogenesis in mice.
Nature communications (2014-11-15)
Atsushi Fukuda, Junko Tomikawa, Takumi Miura, Kenichiro Hata, Kazuhiko Nakabayashi, Kevin Eggan, Hidenori Akutsu, Akihiro Umezawa
ZUSAMMENFASSUNG
Maintaining a single active X-chromosome by repressing Xist is crucial for embryonic development in mice. Although the Xist activator RNF12/RLIM is present as a maternal factor, maternal Xist (Xm-Xist) is repressed during preimplantation phases to establish imprinted X-chromosome inactivation (XCI). Here we show, using a highly reproducible chromatin immunoprecipitation method that facilitates chromatin analysis of preimplantation embryos, that H3K9me3 is enriched at the Xist promoter region, preventing Xm-Xist activation by RNF12. The high levels of H3K9me3 at the Xist promoter region are lost in embryonic stem (ES) cells, and ES-cloned embryos show RNF12-dependent Xist expression. Moreover, lack of Xm-XCI in the trophectoderm, rather than loss of paternally expressed imprinted genes, is the primary cause of embryonic lethality in 70-80% of parthenogenotes immediately after implantation. This study reveals that H3K9me3 is involved in the imprinting that silences Xm-Xist. Our findings highlight the role of maternal-specific H3K9me3 modification in embryo development.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, BioReagent, Molecular Biology, ≥98.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, ≥99.0% (GC), dust-free pellets
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol -Lösung, BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Calciumchlorid -Lösung, BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, ACS reagent, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat -Lösung, BioUltra, Molecular Biology, 10% in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
DL-Dithiothreitol -Lösung, 1 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Calciumchlorid, anhydrous, BioReagent, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥96.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat -Lösung, BioUltra, 20% in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Fluoreszein-5(6)-isothiocyanat, BioReagent, suitable for fluorescence, mixture of 2 components, ≥90% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Fluorescein-Isothiocyanat Isomer I, suitable for protein labeling, ≥90% (HPLC), powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Natriumdodecylsulfat, dust-free pellets, suitable for electrophoresis, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Natriumdodecylsulfat, suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Trichostatin A, ≥98% (HPLC), from Streptomyces sp.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Calciumchlorid, powder, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, BioXtra, ≥99.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys27) Antikörper, Upstate®, from rabbit
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, ≥98.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Calciumchlorid Dihydrat
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, 92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Calciumchlorid, AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Fluoreszein-5(6)-isothiocyanat, ≥90% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, ≥90% ((Assay))
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Fluorescein-Isothiocyanat Isomer I, ≥97.5% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, tested according to NF, mixture of sodium alkyl sulfates consisting mainly of sodium dodecyl sulfate
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.