Merck
  • Activation of mu-opioid receptors in the ventrolateral orbital cortex inhibits the GABAergic miniature inhibitory postsynaptic currents in rats.
Activation of mu-opioid receptors in the ventrolateral orbital cortex inhibits the GABAergic miniature inhibitory postsynaptic currents in rats.
Neuroscience letters (2015-02-26)
Chao-Ling Qu, Fu-Quan Huo, Fen-Sheng Huang, Jing-Shi Tang
ZUSAMMENFASSUNG
Previous studies have indicated that mu-opioid receptors in the ventrolateral orbital cortex (VLO) are involved in antinociception in tail flick tests and GABAergic neurons or terminals express mu-opioid receptors in the VLO. The current study examined the effect of selective mu-opioid receptor agonist DAMGO on the GABAergic miniature inhibitory postsynaptic currents (mIPSCs) in the VLO in rats using the whole-cell patch clamp. The results demonstrated that 5 μM DAMGO application into the rat VLO slices significantly reduced the GABAergic mIPSCs frequency, without any effect on its amplitude, and this effect of DAMGO was reversed by pretreatment with selective mu-opioid receptor antagonist 1 μM CTOP. Importantly, application of CTOP alone into the VLO slices did not produce any effect on the frequency and amplitude of GABAergic mIPSCs. These results indicate a presynaptic effect of mu-opioid receptor activation on the GABAergic neurons in the VLO. The current data suggests that a presynaptic inhibition of the GABA release may contribute to the mu-opioid receptor mediated effects in the VLO and provides novel electrophysiological evidence for the underlying mechanisms of mu-opioid receptors in the VLO.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
HEPES, ≥99.5% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylenglykol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraessigsäure, Molecular Biology, ≥97.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kynurensäure, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES-Pufferlösung, 1 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylenglykol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraessigsäure, ≥97.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylenglykol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraessigsäure, BioUltra, ≥99.0% (T)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
[D-Ala2, N-Me-Phe4, Gly5-ol]-Enkephalin acetate salt, ≥97% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
(+)-Bicucullin, ≥97.0% (TLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylenglykol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraessigsäure, BioXtra, ≥97 .0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
HEPES, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
CTOP, ≥97% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.