Merck
Fluvoxamine alleviates ER stress via induction of Sigma-1 receptor.
Cell death & disease (2014-07-18)
T Omi, H Tanimukai, D Kanayama, Y Sakagami, S Tagami, M Okochi, T Morihara, M Sato, K Yanagida, A Kitasyoji, H Hara, K Imaizumi, T Maurice, N Chevallier, S Marchal, M Takeda, T Kudo
ZUSAMMENFASSUNG
We recently demonstrated that endoplasmic reticulum (ER) stress induces sigma-1 receptor (Sig-1R) expression through the PERK pathway, which is one of the cell's responses to ER stress. In addition, it has been demonstrated that induction of Sig-1R can repress cell death signaling. Fluvoxamine (Flv) is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) with a high affinity for Sig-1R. In the present study, we show that treatment of neuroblastoma cells with Flv induces Sig-1R expression by increasing ATF4 translation directly, through its own activation, without involvement of the PERK pathway. The Flv-mediated induction of Sig-1R prevents neuronal cell death resulting from ER stress. Moreover, Flv-induced ER stress resistance reduces the infarct area in mice after focal cerebral ischemia. Thus, Flv, which is used frequently in clinical practice, can alleviate ER stress. This suggests that Flv could be a feasible therapy for cerebral diseases caused by ER stress.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, ACS reagent, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, Molecular Biology
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, suitable for HPLC, ≥99.7%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, ReagentPlus®, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, anhydrous, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, ≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid, ≥98.0% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, PCR Reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
β-tri-Calcium-phosphat, puriss. p.a., ≥98% β-phase basis (sintered Powder)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
DL-Glyceraldehyd-3-phosphat -Lösung, 45-55 mg/mL in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
β-tri-Calcium-phosphat, puriss. p.a., ≥98% β-phase basis (unsintered powder)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dimethylsulfoxid, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dimethylsulfoxid, for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Dimethylsulfoxid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Paroxetin -hydrochlorid Hemihydrat, ≥98% (HPLC), powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid -Lösung, 50 wt. % in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dimethylsulfoxid, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
8-Octanoyloxypyren-1,3,6-Trisulfonsäure Trinatriumsalz, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
αβ-Tri-Calciumphosphat, Reagent for transient & stable DNA transfections
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, ≥99.6%, ReagentPlus®
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.