Merck
Hrr25 triggers selective autophagy-related pathways by phosphorylating receptor proteins.
The Journal of cell biology (2014-10-08)
Chikara Tanaka, Li-Jing Tan, Keisuke Mochida, Hiromi Kirisako, Michiko Koizumi, Eri Asai, Machiko Sakoh-Nakatogawa, Yoshinori Ohsumi, Hitoshi Nakatogawa
ZUSAMMENFASSUNG
In selective autophagy, degradation targets are specifically recognized, sequestered by the autophagosome, and transported into the lysosome or vacuole. Previous studies delineated the molecular basis by which the autophagy machinery recognizes those targets, but the regulation of this process is still poorly understood. In this paper, we find that the highly conserved multifunctional kinase Hrr25 regulates two distinct selective autophagy-related pathways in Saccharomyces cerevisiae. Hrr25 is responsible for the phosphorylation of two receptor proteins: Atg19, which recognizes the assembly of vacuolar enzymes in the cytoplasm-to-vacuole targeting pathway, and Atg36, which recognizes superfluous peroxisomes in pexophagy. Hrr25-mediated phosphorylation enhances the interactions of these receptors with the common adaptor Atg11, which recruits the core autophagy-related proteins that mediate the formation of the autophagosomal membrane. Thus, this study introduces regulation of selective autophagy as a new role of Hrr25 and, together with other recent studies, reveals that different selective autophagy-related pathways are regulated by a uniform mechanism: phosphoregulation of the receptor-adaptor interaction.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure -Lösung, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz -Lösung, BioUltra, pH 8.0, ~0.5 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Roche
Anti-GFP, from mouse IgG1κ (clones 7.1 and 13.1)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, 99.995% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, purified grade, ≥98.5%, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, ≥98.0% (KT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, BioUltra, ≥99.0% (KT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.