Merck
  • Temporally sequenced anticancer drugs overcome adaptive resistance by targeting a vulnerable chemotherapy-induced phenotypic transition.
Temporally sequenced anticancer drugs overcome adaptive resistance by targeting a vulnerable chemotherapy-induced phenotypic transition.
Nature communications (2015-02-12)
Aaron Goldman, Biswanath Majumder, Andrew Dhawan, Sudharshan Ravi, David Goldman, Mohammad Kohandel, Pradip K Majumder, Shiladitya Sengupta
ZUSAMMENFASSUNG
Understanding the emerging models of adaptive resistance is key to overcoming cancer chemotherapy failure. Using human breast cancer explants, in vitro cell lines, mouse in vivo studies and mathematical modelling, here we show that exposure to a taxane induces phenotypic cell state transition towards a favoured transient CD44(Hi)CD24(Hi) chemotherapy-tolerant state. This state is associated with a clustering of CD44 and CD24 in membrane lipid rafts, leading to the activation of Src Family Kinase (SFK)/hemopoietic cell kinase (Hck) and suppression of apoptosis. The use of pharmacological inhibitors of SFK/Hck in combination with taxanes in a temporally constrained manner, where the kinase inhibitor is administered post taxane treatment, but not when co-administered, markedly sensitizes the chemotolerant cells to the chemotherapy. This approach of harnessing chemotherapy-induced phenotypic cell state transition for improving antitumour outcome could emerge as a translational strategy for the management of cancer.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure 200 proof, Molecular Biology
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Wasserstoffperoxid -Lösung, contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Wasserstoffperoxid -Lösung, 30 % (w/w) in H2O, contains stabilizer
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, anhydrous, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure 190 proof, for molecular biology
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Propidiumjodid, ≥94.0% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Wasserstoffperoxid -Lösung, 50 wt. % in H2O, stabilized
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 190 proof, ACS spectrophotometric grade, 95.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phenol -Lösung, Equilibrated with 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, BioReagent, Molecular Biology
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethanol, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.8%, (absolute alcohol, without additive, A15 o1)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phenol, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5% (GC), crystalline (detached)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Millipore
Wasserstoffperoxid -Lösung, 3%, suitable for microbiology
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Wasserstoffperoxid -Lösung, ≥30%, for trace analysis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phenol -Lösung, Saturated with 0.01 M citrate buffer, pH 4.3 ± 0.2, BioReagent, Molecular Biology
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Ethanol, wasserfrei, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Wasserstoffperoxid -Lösung, contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phenol, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethanol, purum, fine spirit, denaturated with 4.8% methanol, F25 METHYL1, ~96% (based on denaturant-free substance)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Propidiumjodid -Lösung
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Ethanol, standard for GC
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Verflüssigtes Phenol, ≥89.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phenol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Phenol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Phenol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phenol, Molecular Biology
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Wasserstoffperoxid -Lösung, 34.5-36.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Wasserstoffperoxid -Lösung, 30 % (w/w), for ultratrace analysis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Propidiumjodid, ≥94% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.