Merck
P9346
Phenol solution
≥89.0% (in water)
Synonym(e):
Phenol -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
100 ML
€ 47,50
500 ML
€ 111,00
€ 47,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.11
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
203-632-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6428463
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Verflüssigtes Phenol, ≥89.0%
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
SMILES string
Oc1ccccc1
agency
USP/NF
USP
suitable for SM 4500 - NH3
assay
≥89.0%
impurities
~10% (water)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
W322318185450P5566
assay
≥89.0%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
agency
USP/NF
agency
meets purity specifications of JECFA
agency
-
agency
-
impurities
~10% (water)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Application
Verflüssigtes Phenol wurde in einer Studie zum Aufzeichnen der Ein-Photonen-Absorptions- (linear, 1PA) und Zwei-Photonen-Absorptionsspektren (2PA) von Disperse Red One (DR1) eingesetzt.[1] Es kann zur Deproteinisierung von Zelllysat während der Herstellung von gesamten Nukleinsäuren verwendet werden.[2]
General description
Verflüssigtes Phenol ist eine Phenollösung, die ~10 % Wasser enthält. Es ist ein potenzielles chemisches Peeling zur Behandlung von stabiler Vitiligo und Alopecia areata.[3]
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S S Savant et al.
Indian journal of dermatology, venereology and leprology, 65(2), 93-98 (1999-03-01)
Chemical peeling with 88% phenol was carried out on 142 sites of stable vitiligo (hairy-126, non hairy-16) and on 69 sites of alopecia areata (AA). After cleansing and defatting, phenol was applied on affected areas till a uniform frost appeared.
Untangling the excited states of DR1 in solution: An experimental and theoretical study.
De Boni L, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 112(17), 3886-3890 (2008)
J T Wachsman et al.
Journal of bacteriology, 104(2), 814-818 (1970-11-01)
Parallel studies were performed with methionineless derivatives of Escherichia coli 15 T(-) and Bacillus megaterium KM: T(-). Methylated bases are present in the total cell ribonucleic acid (RNA) of B. megaterium. The level of RNA methylation in E. coli is
Thitiporn Anunthawan et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(6), 1352-1358 (2015-03-15)
We investigated the mechanisms of two tryptophan-rich antibacterial peptides (KT2 and RT2) obtained in a previous optimization screen for increased killing of both Gram-negative and Gram-positive bacteria pathogens. At their minimal inhibitory concentrations (MICs), these peptides completely killed cells of
Rita A Busuttil et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(10), 2761-2772 (2014-03-25)
Gene-expression profiling has revolutionized the way we think about cancer and confers the ability to observe the synchronous expression of thousands of genes. The use of putative genome-level expression profiles has allowed biologists to observe the complex interactions of genes
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this 80 percent W/W
    1 answer
    1. Liquified Phenol, Product P9346 is typically about 90 percent phenol and 10 percent water with a purity specification of ≥89.0%.
      Helpful?
  4. What is the alternative of liquid phenol in edible for commercial use.
    1 answer
    1. Unfortunately, a liquid phenol product suitable for commercial use is not offered.
      Please see the link below to review a solid phenol product suitable for pharmaceutical use:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/100201