Merck
A validated method for quantifying hypoglycin A in whole blood by UHPLC-HRMS/MS.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences (2014-12-23)
Jérémy Carlier, Jérôme Guitton, Cécile Moreau, Baptiste Boyer, Fabien Bévalot, Laurent Fanton, Jean Habyarimana, Gilbert Gault, Yvan Gaillard
ZUSAMMENFASSUNG
Hypoglycin A (HGA) is the toxic principle in ackee (Blighia sapida Koenig), a nutritious and readily available fruit which is a staple of the Jamaican working-class and rural population. The aril of the unripe fruit has high concentrations of HGA, the cause of Jamaican vomiting sickness, which is very often fatal. HGA is also present in the samara of several species of maple (Acer spp.) which are suspected to cause seasonal pasture myopathy in North America and equine atypical myopathy in Europe, often fatal for horses. The aim of this study was to develop a method for quantifying HGA in blood that would be sensitive enough to provide toxicological evidence of ackee or maple poisoning. Analysis was carried out using solid-phase extraction (HILIC cartridges), dansyl derivatization and UHPLC-HRMS/MS detection. The method was validated in whole blood with a detection limit of 0.35 μg/L (range: 0.8-500 μg/L). This is the first method applicable in forensic toxicology for quantifying HGA in whole blood. HGA was quantified in two serum samples from horses suffering from atypical myopathy. The concentrations were 446.9 and 87.8 μg/L. HGA was also quantified in dried arils of unripe ackee fruit (Suriname) and seeds of sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) (France). The concentrations were 7.2 and 0.74 mg/g respectively.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Acetonitril, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for HPLC, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Propanol, suitable for HPLC, 99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Aceton, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Propanol, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Aceton, suitable for HPLC, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kaliumphosphat, ACS reagent, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, HPLC Plus, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kaliumchlorid, ACS reagent, 99.0-100.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumhydroxid, ACS reagent, ≥97.0%, pellets
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Aceton, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure, reagent grade, ≥95%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumhydroxid, reagent grade, ≥98%, pellets (anhydrous)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, HPLC Plus, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natronlauge, 50% in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Propanol, BioReagent, ≥99.5%, Molecular Biology
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure, ACS reagent, ≥96%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Isopropylalkohol, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Ammoniumformat, eluent additive for LC-MS, LiChropur, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Propanol, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natronlauge, BioUltra, Molecular Biology, 10 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ammoniumformat, reagent grade, 97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, Molecular Biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kaliumphosphat, powder, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Propanol, anhydrous, 99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natronlauge, 1.0 N, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.