Merck
  • Contribution of glucose to crystallization of phenytoin in injectable dosage form by dilution with infusion fluids.
Contribution of glucose to crystallization of phenytoin in injectable dosage form by dilution with infusion fluids.
Chemical & pharmaceutical bulletin (2014-10-03)
Yoshinori Onuki, Naoki Hasegawa, Mayumi Ikegami-Kawai, Takako Suematsu, Satoshi Sakurai, Shunsuke Shirozu, Masayoshi Tsubuki, Yasuko Obata, Kozo Takayama
ZUSAMMENFASSUNG
The crystallization of phenytoin occurring after its dilution with infusion fluid is a major concern in the clinical use of injectable phenytoin. To gain further understanding of the crystallization, this study assessed details of the involvement of glucose in this action. For sample preparation, phenytoin crystals were created by diluting the injectable phenytoin with infusion fluids with different glucose concentrations at different temperature, and then the characteristics of the crystallization (e.g., crystal size in the long direction, accumulated amount over 24 h, and crystallization rate constant) were measured. Results of the analysis of variance indicated that the glucose concentration and temperature had significant impacts on the crystallization. The mode of action of the glucose concentration was suggested to be different from that of the incubation temperature. This study also examined the molecular mobility of components (i.e., glucose, propylene glycol, phenytoin) in the admixtures using diffusion NMR techniques. The findings will provide valuable information for the clinical use of injectable phenytoin.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Acetonitril, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Deuteriumoxid, 99.9 atom % D
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, HPLC Plus, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumhydroxid, ACS reagent, ≥97.0%, pellets
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumhydroxid, reagent grade, ≥98%, pellets (anhydrous)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natronlauge, 50% in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natronlauge, BioUltra, Molecular Biology, 10 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natronlauge, 1.0 N, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumhydroxid, BioXtra, ≥98% (acidimetric), pellets (anhydrous)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumhydroxid, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524, 98-100.5%, pellets
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextrose, 97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Propylenglycol, ≥99.5% (GC), FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Deuteriumoxid, 99.9 atom % D, contains 0.05 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumhydroxid, reagent grade, 97%, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dextrose, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumhydroxid, pellets, semiconductor grade, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Propylenglykol, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Propylenglykol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natronlauge, 5.0 M
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Dextrose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumhydroxid, beads, 16-60 mesh, reagent grade, 97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
1,2-Propandiol, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.