Merck
  • Combined effects of organic acids and salt depending on type of acids and pathogens in laboratory media and acidified pickle.
Combined effects of organic acids and salt depending on type of acids and pathogens in laboratory media and acidified pickle.
Journal of applied microbiology (2015-05-15)
Y-M Bae, S-Y Lee
ZUSAMMENFASSUNG
In this study, the effectiveness of combining each of seven types of acids with 3% salt as a treatment against pathogens was investigated in laboratory media and acidified food. When 0.5% malic, 0.5% tartaric, 0.5% citric or 0.25% phosphoric acid was combined with 3% salt, there was a higher reduction in Gram-negative bacteria (Escherichia coli O157:H7 and Salmonella Typhimurium) compared to when using acid alone. However, when 0.5% acetic, 0.5% propionic or 0.25% lactic acid was combined with 3% salt, the salt provided protection against the acid treatment. However, the antagonistic effects of acetic, propionic and lactic acid seen with Gram-negative bacteria were not observed in Listeria monocytogenes. Antagonistic effects were similarly observed when E. coli O157:H7 was treated with acetic acid and salt in food. These results show that the addition of salt increases the resistance of Gram-negative bacteria to acid treatments when using acetic, propionic and lactic acid. This study shows that antagonistic effects were observed when Gram-negative bacteria were treated with organic acids of simple structure. It may provide useful information for understanding the acid resistance mechanism of Gram-negative bacteria and developing methods for preserving acidified food.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Glycerin, Molecular Biology, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zitronensäure, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycerin, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycerin -Lösung, 83.5-89.5% (T)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zitronensäure, ≥99.5%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zitronensäure, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycerin, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Milchsäure, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycerin, BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycerin, BioXtra, ≥99% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zitronensäure, anhydrous, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Milchsäure, 88%, FCC
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
DL-Apfelsäure, ReagentPlus®, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Milchsäure, natural, ≥85%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Milchsäure -Lösung, ACS reagent, ≥85%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Propionsäure, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycerin, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Essigsäure, suitable for luminescence, BioUltra, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycerin, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
5α-Androstan-17β-ol-3-on, ≥97.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zitronensäure, BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (T)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Chlor, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
DL-Apfelsäure, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Propionsäure, ≥99.5%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Essigsäure, ≥99.5%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Zitronensäure, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Essigsäure, natural, ≥99.5%, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
DL-Apfelsäure, ≥98% (capillary GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Propionsäure, natural, 99%, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Hydroxybuttersäure, 97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.