Merck
Catenins Steer Cell Migration via Stabilization of Front-Rear Polarity.
Developmental cell (2017-11-07)
Vassil Vassilev, Anna Platek, Sylvain Hiver, Hideki Enomoto, Masatoshi Takeichi
ZUSAMMENFASSUNG
Cell migration plays a pivotal role in morphogenetic and pathogenetic processes. To achieve directional migration, cells must establish a front-to-rear axis of polarity. Here we show that components of the cadherin-catenin complex function to stabilize this front-rear polarity. Neural crest and glioblastoma cells undergo directional migration in vivo or in vitro. During this process, αE-catenin accumulated at lamellipodial membranes and then moved toward the rear with the support of a tyrosine-phosphorylated β-catenin. This relocating αE-catenin bound to p115RhoGEF, leading to gathering of active RhoA in front of the nucleus where myosin-IIB arcs assemble. When catenins or p115RhoGEF were removed, cells lost the polarized myosin-IIB assembly, as well as the capability for directional movement. These results suggest that, apart from its well-known function in cell adhesion, the β-catenin/αE-catenin complex regulates directional cell migration by restricting active RhoA to perinuclear regions and controlling myosin-IIB dynamics at these sites.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Roche
cOmplete, Mini, EDTA-freier Protease-Inhibitor-Cocktail, Protease Inhibitor Cocktail Tablets provided in a glass vial, Tablets provided in a glass vial
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ Detektionsreagenzien Rot
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Monoklonaler Anti-α-Tubulin-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper, clone DM1A, ascites fluid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Roche
Anti-GFP, from mouse IgG1κ (clones 7.1 and 13.1)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Histon H3 (Ser10)-Antikörper, Mitosemarker, Upstate®, from rabbit
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
IgG aus Rattenserum, reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
IgG aus Mausserum, technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Vinculin antibody produced in mouse, clone VIN-11-5, ascites fluid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Anti-Grün fluoreszierendes Protein-Antikörper, Chemicon®, from rabbit
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Anti-β-Catenin antibody produced in rabbit, whole antiserum
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
IgG aus Kaninchenserum, technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Anti-Myosin IIA, non muscle antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Src Inhibitor-1, ≥98% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Anti-Myosin IIB, non-muscle antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Anti-ABI1 in Kaninchen hergestellte Antikörper, ~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.