Merck
Sistema de rotulagem laboratorial
MilliSentials™
Agilize a rotulagem de amostras, reagentes e compostos químicos
Rotule corretamente
Amostras desconhecidas em seu congelador a –80 °C? Dificuldade em decifrar a letra do seu colega de laboratório? Frustrado com rótulos que desbotam? O sistema de rotulagem laboratorial MilliSentials™ agiliza a identificação de amostras, reagentes e compostos químicos com rótulos impermeáveis e adaptáveis personalizados para laboratórios de pesquisa.  
  • Rótulos impressos e definidos pelo usuário para maior legibilidade
  • Rótulos criogênicos e quimicamente resistentes projetados para ambientes laboratoriais
  • Resistência térmica de –196 °C (nitrogênio líquido) até 100 °C
  • Resistência química à água, etanol, IPA, DMSO, metanol, acetonitrilo, água sanitária, acetona, xileno e tolueno
MilliSentials™ Labels for slides, plates, flasks, tubes, and bottles
Aplicável a tudo
O sistema de rotulagem laboratorial MilliSentials™ foi projetado especificamente para laboratórios de pesquisa, com rótulos adaptáveis que podem ser ajustados para se encaixar em qualquer recipiente.
  • Lâminas para microscopia
  • Frascos
  • Placas de Petri
  • Placas de cultura
  • Béqueres
  • Garrafas
  • Frascos-ampola
  • Tubos
  • Outros tubos
Solicite mais informações
Agradecemos seu interesse em nosso sistema de rotulagem laboratorial MilliSentials™. Preencha o formulário abaixo e entraremos em contato.
Os campos indicados com um * são obrigatórios.
Produtos relacionados
Loading