Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
250 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.458,00 |
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
196.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-706-2
Beilstein/REAXYS Number:
219682
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
SMILES string
CN1C(=O)NC2=C(N(C)C(=O)N2)C1=O
InChI
1S/C7H8N4O3/c1-10-3-4(8-6(10)13)9-7(14)11(2)5(3)12/h1-2H3,(H,8,13)(H,9,14)
InChI key
NOFNCLGCUJJPKU-UHFFFAOYSA-N
General description
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?