Merck
Pular para
688983
Ethyl acetoacetate
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Acetoacetic ester
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
1 kg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 703,00
240 kg
Verificar disponibilidade no carrinho
Consulta
Sobre este item
Fórmula linear:
CH3COCH2COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
130.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-516-1
Beilstein/REAXYS Number:
385838
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
R$ 703,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
vapor density
4.48 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 28.5 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
580 °F
quality
Arxada quality
expl. lim.
9.5 %
manufacturer/tradename
Arxada AG
impurities
≤0.05% water, ≤0.10% acid (as acetic acid)
color
APHA: ≤15
bp
180 °C, 181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
solubility
water: soluble 130 g/L at 20 °C
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl acetoacetate can undergo:
  • Transesterification with primary and secondary alcohols in the presence of boric acid.
  • Microbial reduction to form (S)-ethyl 3-hydroxybutyrate.
  • C-acylation by acid chlorides in the presence of magnesium chloride and pyridine.
  • Asymmetric biphasic catalytic hydrogenation in the presence of a water-soluble ruthenium-BINAP complex.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
53734963954W241504
Ethyl acetoacetate analytical standard
Supelco
63954
Ethyl acetoacetate
description
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
description
ReagentPlus®, 99%
description
analytical standard
description
≥99%, FCC, FG
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
solubility
water: soluble 130 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 130 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 130 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 130 g/L at 20 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
181 °C (lit.), 180 °C
bp
181 °C (lit.)
bp
181 °C (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl acetoacetate
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
O que está acontecendo?
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
164.3 °F - closed cup
Ponto de inflamação (°C)
73.5 °C - closed cup
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)