Merck
Pular para
797170
Neo-decanoic acid
Sinônimo(s):
7,7-Dimethyloctanoic acid
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
1 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 230,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
172.26
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
R$ 230,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
description
Fp: >230°F
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.439
density
0.9086 g/mL at 25 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(11)12/h4-8H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
YPIFGDQKSSMYHQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)