descrição
Emissive Layer
Nível de qualidade
Formulário
solid
peso molecular
average Mn >400,000
average Mw >1,300,000
Descrição geral
Aplicação
- soluble super yellow light-emitting PPV copolymer
- excellent reproducibility
- broad emission spectrum
- very high efficiency
- very low operation voltage/for PM 100000 cd/m2 pulsed <10 V
- very long DC & AC lifetime
Typical performance measured in standard device stack (ITO/PEDOT: PSS 20 nm/PDY-132 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
- max. efficiency: 11 Cd/A
- V_on: 2.2 V
- V @ 100 cd/m2: 3.0 V
- V @ 1000 cd/m2: 4.3 V
- max. power eff.: 10 lm/W
- external quantum eff.: 5.3%
- CIE1931 @ 100 cd/m2: (0.50, 0.49)
- DC lifetime @ 100 cd/m2 @ RT: >>220000
- AC lifetime @ 200 cd/m2 @ RT: 11000
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
A eletrônica orgânica utiliza condutores e semicondutores orgânicos para aplicações em dispositivos fotovoltaicos, diodos orgânicos emissores de luz e transistores orgânicos de efeito de campo.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.