Merck
Pular para
930407
OMNI Probe Molybdenum 4-Post Lift-Out Grid
pack of 25 (per vial)
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
NACRES:
MA.24
UNSPSC Code:
41111761
eCl@ss:
38180801
Diam.:
3 mm
Packaging:
pack of 25 (per vial)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
packaging
pack of 25 (per vial)
diam.
3 mm
General description
Custom Mo 4-post lift-out grids for in-situ lift-out. Include multiple indexed mounting locations, two with vertical bars attachment surfaces and two with “V” shaped alignment surfaces. Sides have lower profile for easier access to outermost posts.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
TEM7596408TEM7596410TEM7596407
description
pack of 25 (per vial)
description
pack of 100 (per vial)
description
pack of 100 (per vial)
description
pack of 100 (per vial)
diam.
3 mm
diam.
-
diam.
-
diam.
-
packaging
pack of 25 (per vial)
packaging
pack of 100 (per vial)
packaging
pack of 100 (per vial)
packaging
pack of 100 (per vial)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)