Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
1 ea | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.154,00 |
Sobre este item
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41103811
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific BR5000-STACK
R$ 1.154,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarmanufacturer/tradename
Benchmark Scientific BR5000-STACK
compatibility
BMSB3D5000, BMSB3D5000E, BMSB3D5000EUK
General description
Optional Stacking Platform with Flat Mat workable clearance 3.5 inches and maximum clearance of 4.5 inches.
Legal Information
Everlast is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description - | description AC/DC input 230 V AC, UK plug | description AC/DC input 230 V AC, Schuko plug | description pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR5000-STACK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR5000-E-UK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR5000-E | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR1000-STACK |
| compatibility BMSB3D5000, BMSB3D5000E, BMSB3D5000EUK | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?