Merck
Pular para
GF20249131
Indium
wire reel, 2m, diameter 0.15mm, as drawn, 99.999%
Sinônimo(s):
Indium, IN005105
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
In
Número CAS:
Peso molecular:
114.82
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
assay
99.999%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 202-491-31
resistivity
8.37 μΩ-cm
L × diam.
2 m × 0.15 mm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)