Merck
Pular para
GF31881663
Iron
foil, 5m coil, thickness 0.15mm, hard, 99.5%
Sinônimo(s):
Iron, FE000380
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
1 ea
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 8.723,00
Sobre este item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141721
MDL number:
eCl@ss:
38190401
R$ 8.723,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
99.50%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 318-816-63
resistivity
9.71 μΩ-cm
L × thickness
5 m × 0.15 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
GF34817890GF87060371GF52721490
Iron foil, 5m coil, thickness 0.15mm, hard, 99.5%
GF31881663
Iron
Iron foil, 150x150mm, thickness 0.20mm, hard, 99.5%
GF34817890
Iron
Iron rod, 200mm, diameter 30mm, as drawn, armcO« soft ingot 99.8%
GF87060371
Iron
Iron foil, 4mm disks, thickness 0.004mm, 99.99+%
GF52721490
Iron
description
foil, 5m coil, thickness 0.15mm, hard, 99.5%
description
foil, 150x150mm, thickness 0.20mm, hard, 99.5%
description
rod, 200mm, diameter 30mm, as drawn, armcO« soft ingot 99.8%
description
foil, 4mm disks, thickness 0.004mm, 99.99+%
assay
99.50%
assay
99.5%
assay
≥99.8%
assay
99.99%
form
foil
form
foil
form
rod
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 318-816-63
manufacturer/tradename
Goodfellow 348-178-90
manufacturer/tradename
Goodfellow 870-603-71
manufacturer/tradename
Goodfellow 527-214-90
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)