Merck
Pular para
GF42657150
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
100m wire, 0.30mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
NI055135
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
1 ea
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 3.949,00
Sobre este item
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101711
eCl@ss:
38190701
R$ 3.949,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
wire
composition
Ni80Cr20
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 426-571-50
L × diam.
100 m × 0.30 mm
application(s)
metallization
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
GF44613323GF10672253GF34032259
description
100m wire, 0.30mm diameter, annealed
description
25m wire, 1.0mm diameter, hard
description
1000m wire, 0.05mm diameter, hard
description
2000m wire, 0.05mm diameter, hard
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 426-571-50
manufacturer/tradename
Goodfellow 446-133-23
manufacturer/tradename
Goodfellow 106-722-53
manufacturer/tradename
Goodfellow 340-322-59
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
reaction suitability
core: nickel, core: chromium
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
reaction suitability
core: chromium, core: nickel
composition
Ni80Cr20
composition
Ni80Cr20
composition
Ni80Cr20
composition
Ni80Cr20
application(s)
metallization
application(s)
metallization
application(s)
metallization
application(s)
metallization
L × diam.
100 m × 0.30 mm
L × diam.
25 mm × 1.0 mm
L × diam.
1000 m × 0.05 mm
L × diam.
2000 m × 0.05 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)