Merck
Pular para
GF67166321
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, diameter 25 mm, temper hard
Sinônimo(s):
FE220271
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11171600
eCl@ss:
38190401
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
foil
composition
Fe72Cr18Ni10
reaction suitability
core: chromium, core: iron, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 671-663-21
diam.
25 mm
thickness
0.1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
GF84049869GF90669314GF65267174
description
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, diameter 25 mm, temper hard
description
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.1 mm, diameter 6 mm, temper hard
description
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.1 mm, temper hard, size 50 × 50 mm
description
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, size 25 × 25 mm, temper hard
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 671-663-21
manufacturer/tradename
Goodfellow 840-498-69
manufacturer/tradename
Goodfellow 906-693-14
manufacturer/tradename
Goodfellow 652-671-74
thickness
0.1 mm
thickness
0.1 mm
thickness
0.1 mm
thickness
0.1 mm
diam.
25 mm
diam.
6 mm
diam.
-
diam.
-
composition
Fe72Cr18Ni10
composition
Fe72Cr18Ni10
composition
Fe72Cr18Ni10
composition
Fe72Cr18Ni10
reaction suitability
core: chromium, core: nickel, core: iron
reaction suitability
core: nickel, core: chromium, core: iron
reaction suitability
core: iron, core: chromium, core: nickel
reaction suitability
core: chromium, core: nickel, core: iron
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stainless steel - AISI 304
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)