Merck
Pular para
GF96886355
Alumina
bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
Sinônimo(s):
AL60BO61
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
1 ea
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 11.502,00
Sobre este item
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
31161620
eCl@ss:
38190401
R$ 11.502,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
packaging
pkg of 25
manufacturer/tradename
Goodfellow 968-863-55
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
GF43225860GF26996833GF39120814
Alumina bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
GF96886355
Alumina
Alumina Bolt, size m6 x 10 mm, length 10 pcs, head style hexagonal
GF43225860
Alumina
Alumina rod, 5.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
GF26996833
Alumina
Alumina sheet, thickness 0.15 mm, size 50 × 50 mm, purity 96.%
GF39120814
Alumina
description
bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
description
Bolt, size m6 x 10 mm, length 10 pcs, head style hexagonal
description
rod, 5.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
description
sheet, thickness 0.15 mm, size 50 × 50 mm, purity 96.%
manufacturer/tradename
Goodfellow 968-863-55
manufacturer/tradename
Goodfellow 432-258-60
manufacturer/tradename
Goodfellow 269-968-33
manufacturer/tradename
Goodfellow 391-208-14
packaging
pkg of 25
packaging
pkg of 10
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alumina
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)