Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
1 ea | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 963,00 |
Sobre este item
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
Joints: (27)
Packaging:
pkg of 1 ea
R$ 963,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarjoint
Joints: (27)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F477500A
capacity
500 mL , 500 mL
General description
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description 500 mL, Joints: (27) | description 1000 mL, Joints: (27) | description 500 mL, Joints: (27) | description 1000 mL, Joints: (27) |
| capacity 500 mL , 500 mL | capacity 1000 mL , 1000 mL | capacity 500 mL , 500 mL | capacity 1000 mL , 1000 mL |
| manufacturer/tradename Synthware F477500A | manufacturer/tradename Synthware F477000A | manufacturer/tradename Synthware F477500 | manufacturer/tradename Synthware F477000 |
| joint Joints: (27) | joint Joints: (27) | joint Joints: (27) | joint Joints: (27) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and Glass stopper
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?