Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
1 ea | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.251,00 |
Sobre este item
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Packaging:
pkg of 1 ea
R$ 1.251,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F687500A
capacity
500 mL , 500 mL
General description
Globe shaped separatory funnel with a long stopper neck and straight section between the funnel body and stopcock, which provides a secure grip while shaking and also aids in clamping. Available with PTFE stopcocks. Supplied complete with one listed size PTFE or glass stopper.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description 500 mL, stopper size #27 | description 2000 mL, stopper size #27 | description 500 mL, stopper size #27 | description 1000 mL, stopper size #27 |
| capacity 500 mL , 500 mL | capacity 2000 mL , 2000 mL | capacity 500 mL , 500 mL | capacity 1000 mL, 1000 mL |
| manufacturer/tradename Synthware F687500A | manufacturer/tradename Synthware F68272L | manufacturer/tradename Synthware F780500 | manufacturer/tradename Synthware F787000 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Sure-Grip separatory funnel
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?