Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
1 ea | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 614,00 |
Sobre este item
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Material:
porcelain plate
R$ 614,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarmaterial
porcelain plate
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
availability
not available in USA and Canada
I.D.
100 mm
General description
Perforated plate for vacuum desiccators.
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description porcelain plate, I.D. 100 mm | description porcelain plate, I.D. 250 mm | description porcelain plate, I.D. 200 mm | description porcelain plate, I.D. 150 mm |
| material porcelain plate | material porcelain plate | material porcelain plate | material porcelain plate |
| I.D. 100 mm | I.D. 250 mm | I.D. 200 mm | I.D. 150 mm |
| availability not available in USA and Canada | availability not available in USA and Canada | availability not available in USA and Canada | availability not available in USA and Canada |
| manufacturer/tradename Schott | manufacturer/tradename DURAN®, Schott | manufacturer/tradename DURAN®, Schott | manufacturer/tradename Schott, DURAN® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Duran® vacuum desiccator plate
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?