Merck
AMBH9884D47B
Ambeed, Inc.
N,N'-(R)-(1,1'-Binaphthalene)-2,2'-diylbis[N'-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Iupac Name
1,1'-([1,1'-binaphthalene]-2,2'-diyl)bis(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea)
Inchi Code
1S/C38H22F12N4S2/c39-35(40,41)21-13-22(36(42,43)44)16-25(15-21)51-33(55)53-29-11-9-19-5-1-3-7-27(19)31(29)32-28-8-4-2-6-20(28)10-12-30(32)54-34(56)52-26-17-23(37(45,46)47)14-24(18-26)38(48,49)50/h1-18H,(H2,51,53,55)(H2,52,54,56)
chave InChI
OMOQSDHNLKLWHK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere, 2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1005003-43-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1005003-43-9.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)