Merck
ATE448431590
AstaTech, Inc.
2-((1,3-DIOXOISOINDOLIN-2-YL)METHYL)OXAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID
Sinônimo(s):
2-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Sobre este item
Número CAS:
Peso molecular:
272.22
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C13H8N2O5/c16-11-7-3-1-2-4-8(7)12(17)15(11)5-10-14-9(6-20-10)13(18)19/h1-4,6H,5H2,(H,18,19)
Inchi Key
LIRMFTICAFPKPC-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)