Merck
ATE514317035
AstaTech, Inc.
(2,3-DIHYDROFURO[2,3-C]PYRIDIN-3-YL)METHANOL
Sinônimo(s):
2,3-dihydrofuro[2,3-c]pyridin-3-ylmethanol
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Sobre este item
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c10-4-6-5-11-8-3-9-2-1-7(6)8/h1-3,6,10H,4-5H2
Inchi Key
UFIVYMCHSGNVMF-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
Room temperature
Purity
94%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)