Merck
793024P
Avanti
DMG-PEG2000-Maleimide
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3 -[maleimide (polyethylene glycol)-2000]
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H74N2O9
Peso molecular:
751.04
Código UNSPSC:
12352211
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
synthetic
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (793024P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
polymerizable lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COCCOCCNC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Descrição geral
DMG-PEG-2000-Maleimide, is a lipid excipient designed for the preparation of lipid nanoparticles (LNPs) for RNA delivery. It is derived from dimyristoyl glycerol (DMG) and exhibits similar properties as phospholipids in the way it associates with membranes.
Características e benefícios
The maleimide group reacts with thiol groups on peptides, enabling the conjugation of bioactive molecules to the surface of lipid nanoparticles. This distinctive property allows the design of LNPs specifically engineered for targeted delivery to particular cell types.
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)