Merck
810354P
Avanti
Sulfo-Cyanine 3 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Sulfo-Cyanine 3 free acid, potassium 1-(5-carboxypentyl)-3,3-dimethyl-2-((E)-3-((E)-1,3,3-trimethyl-5-sulfonatoindolin-2-ylidene)prop-1-en-1-yl)-3H-indol-1-ium-5-sulfonate
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H35KN2O8S2
Peso molecular:
654.84
Código UNSPSC:
12352213
NACRES:
NA.21
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
synthetic
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg 810354P-5MG
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
fluorescent lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1\C(=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccc(cc3C2(C)C)S([O-])(=O)=O)C(C)(C)c2cc(ccc12)S(=O)(=O)O[K]
Aplicação
Lipids Research
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810354P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)