Merck
810397P
Avanti
Sulfo-SquareFluor 631/643, free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
(E)-1-(5-carboxypentyl)-2-(((E)-2-hydroxy-4-oxo-3-((1,3,3-trimethyl-3H-indol-1-ium-2-yl)methylene)cyclobut-1-en-1-yl)methylene)-3,3-dimethylindoline-5-sulfonate
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H36N2O7S
Peso molecular:
604.71
Código UNSPSC:
12352211
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
synthetic
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (810397P-10MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
fluorescência
λex 631 nm; λem 643 nm
tipo de lipídio
fluorescent lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+]1=C(\C=C2/C(O)=C(/C=C3/N(CCCCCC(O)=O)c4ccc(cc4C3(C)C)S([O-])(=O)=O)C2=O)C(C)(C)c2ccccc12
Descrição geral
Squaraine probes feature a distinctive squaric acid derived aromatic ring which leaves the probe vulnerable to nucleophilic attack which destroys its fluorescent ability. This limitation has historically prevented these probes from being studied as much as other probes. However, recent advancements in their synthetic design has helped address these challenges and brought them to the forefront of fluorescent imaging. Squaraines are valued for their extremely intense absorption bands, good photoconductivity, excellent photostability, and high quantum yield. 
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)