Merck
Pular para
BDPH9BCC32FD
Bide Pharmatech
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Sinônimo(s):
2-(hydroxymethyl)benzonitrile
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
C8H7O1N1
Peso molecular:
133.15
MDL number:
Entrar para consultar seus preços
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C8H7NO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,6H2
Inchi Key
NWRXEGKWQXAEHC-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)