Merck
BDPH9BCC394E
Bide Pharmatech
2-((4-Aminophenyl)amino)ethanol
Sinônimo(s):
2-(4-aminoanilino)ethanol
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula linear:
C8H12O1N2
Peso molecular:
152.2
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11/h1-4,10-11H,5-6,9H2
Inchi Key
RBUQOUQQUQCSAU-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)