Merck
Pular para
BDPH9BCCBDBD
Bide Pharmatech
4-Methoxy-2-methylaniline
Sinônimo(s):
4-methoxy-2-methylaniline
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
C8H11O1N1
Peso molecular:
137.18
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Inchi Key
CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)