Merck
Pular para
BDPH9BCD3555
Bide Pharmatech
Phenyl(pyridin-2-yl)methanone
Sinônimo(s):
phenyl(2-pyridinyl)methanone
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
C12H9O1N1
Peso molecular:
183.21
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C12H9NO/c14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9H
Inchi Key
GCSHUYKULREZSJ-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)