Merck
Pular para
BDPH9BCD448C
Bide Pharmatech
4-Aminobutan-2-one hydrochloride
Sinônimo(s):
4-amino-2-butanone hydrochloride
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
C4H10O1N1Cl1
Peso molecular:
123.58
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C4H9NO.ClH/c1-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
Inchi Key
CRYWPNCOLVABFJ-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)