Merck
Pular para
BDPH9BCD7233
Bide Pharmatech
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Sinônimo(s):
4-methyl-2-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
C7H5O2N2F3
Peso molecular:
206.12
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O2/c1-3-4(5(13)14)2-11-6(12-3)7(8,9)10/h2H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
BURXOXYGSJVOBI-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)