Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H40O8
Número CAS:
Peso molecular:
468.58
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudaragency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
−20°C
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?