Merck
CIAH998D86D7
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(2-Chloroethyl)piperidine-4-carbonitrile hydrochloride
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Sobre este item
Número CAS:
Peso molecular:
209.12
Número MDL:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Iupac Name
1-(2-chloroethyl)-4-piperidinecarbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13ClN2.ClH/c9-3-6-11-4-1-8(7-10)2-5-11;/h8H,1-6H2;1H
chave InChI
DDMSKIKYADWREH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at room temperature, keep dry and cool
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/111041-03-3.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)