Merck
LEYH9AD00007
Leyan / Shanghai Haohong Scientific Co.,Ltd
Ethyl 4-isopropylpiperazine-1-carboxylate
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Iupac Name
ethyl 4-isopropyl-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-4-14-10(13)12-7-5-11(6-8-12)9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
HRMZRPQIFGCXML-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
2-8C
Product Link
https://www.leyan.com/61014-91-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.leyan.com/61014-91-3.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)