Merck
07-374
Anti-phospho-KDR/Flk-1/VEGFR2 (Tyr1214) Antibody
Upstate®, from rabbit
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Sobre este item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1214)
Informações sobre genes
human ... KDR(3791)
Descrição geral
200-230 kDa
Imunogênio
(...FHpYDN...) in which pY corresponds to phosphorylated tyrosine at residue 1214 of human KDR/VEGFR2. Tyr1214 of human KDR corresponds to Tyr1212 in the mouse protein.
Aplicação
Anti-phospho-KDR/Flk-1/VEGFR2 (Tyr1214) Antibody detects level of phospho-KDR/Flk-1/VEGFR2 (Tyr1214) & has been published & validated for use in WB.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Ações bioquímicas/fisiológicas
phospho-KDR/VEGFR2 (Tyr1214)
forma física
0.1M Tris-glycine, pH 7.4, 0.15M NaCl,0.05% sodium azide before the addition of glycerol to 30%
Format: Purified
Protein A purified
Nota de preparo
2 years at -20°C
Nota de análise
routinely evaluated by immunoblot RIPA lysates from porcine aortic endothelial cells expressing human CSF-1R/murineVEGFR-2 chimera
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Substitution of C-terminus of VEGFR-2 with VEGFR-1 promotes VEGFR-1 activation and endothelial cell proliferation.
Meyer, Rosana D, et al.
Oncogene, 23, 5523-5531 (2004)
V Dayanir et al.
The Journal of biological chemistry, 276(21), 17686-17692 (2001-03-30)
Activation of vascular endothelial growth factor receptor-2 (VEGFR-2) plays a critical role in vasculogenesis and angiogenesis. However, the mechanism by which VEGFR-2 activation elicits these cellular events is not fully understood. We recently constructed a chimeric receptor containing the extracellular
Michael J Donovan et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 45(8), 1518-1526 (2009-03-11)
To identify clinical and biometric features associated with overall survival of patients with advanced refractory non-small-cell lung cancer (NSCLC) treated with gefitinib. One hundred and nine diagnostic NSCLC samples were analysed for EGFR mutation status, EGFR immunohistochemistry, histologic morphometry and
Preclinical activity of ABT-869, a multitargeted receptor tyrosine kinase inhibitor.
Albert, DH; Tapang, P; Magoc, TJ; Pease, LJ; Reuter, DR; Wei, RQ; Li, J; Guo, J; Bousquet et al.
Molecular Cancer Therapeutics null
Phosphorylation of Akt and ERK1/2 is required for VEGF-A/VEGFR2-induced proliferation and migration of lymphatic endothelium.
Dellinger, MT; Brekken, RA
Testing null